accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 920-66-1

IUPAC Name: 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Synonyme: hexafluoroisopropanol hexafluoroisopropyl alcohol 2H-hexafluoroisopropanol HFIP hexafluoro-2-propanol
Molekulargewicht (g/mol): 168.04
Summenformel: C3H2F6O
InChi Key: BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (11)
  • (11)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (1)
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)
  • (1)
  • (8)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (11)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)