accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3Br

CAS RN 941-37-7

IUPAC Name: 1-bromo-3,5-dimethyladamantane
Synonyme: 1-bromo-3,5-dimethyladamantane
Molekulargewicht (g/mol): 243.19
Summenformel: C12H19Br
InChi Key: QUCXLVDIVQWYJR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC12CC3CC(C)(C1)CC(Br)(C3)C2
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (5)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)