accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 943-73-7

NH2(S)OHO

CAS RN 943-73-7

IUPAC Name: 2-amino-4-phenylbutanoic acid
Synonyme: homophenylalanine
Molekulargewicht (g/mol): 179.22
Summenformel: C10H13NO2
InChi Key: JTTHKOPSMAVJFE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(CCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)