accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OCH3CH3HOOSOHNO

CAS RN 97322-87-7

IUPAC Name: 5-({4-[(6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)methoxy]phenyl}methyl)-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Synonyme: troglitazone rezulin (TN) troglitazona romglizone troglitazonum
Molekulargewicht (g/mol): 441.54
Summenformel: C24H27NO5S
InChi Key: GXPHKUHSUJUWKP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=C(C)C2=C(CCC(C)(COC3=CC=C(CC4SC(=O)NC4=O)C=C3)O2)C(C)=C1O
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Güte 
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)