accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 98-01-1

OO

CAS RN 98-01-1

IUPAC Name: furan-2-carbaldehyde
Synonyme: bran oil caswell no. 466 furole furfurole furfurale artificial oil of ants 2-furfuraldehyde furale epa pesticide chemical code 043301 2-furfural
Molekulargewicht (g/mol): 96.09
Summenformel: C5H4O2
InChi Key: HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CC=CO1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (6)
  • (11)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
Siedepunkt 
  • (1)
  • (5)
  • (4)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (7)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (6)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)