accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNN

CAS RN 98873-55-3

IUPAC Name: 2-(1H-imidazol-1-yl)acetonitrile
Synonyme: 2-(imidazol-1-yl)acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 107.12
Summenformel: C5H5N3
InChi Key: ZPGCVVBPGQJSPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CCN1C=CN=C1
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)