missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress 5-CFDA

Artikelnummer. 16484657
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16484657 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16484657 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYD0047

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 5-CFDAis membrane-permeant and can be loaded into cells via incubation; hydrolyzed by intracellular esterases to 5-carboxyfluorescein; used for labeling human intervertebral disk cells in vitro for fluorescence microscopy.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Menge 50 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : ≥ 100 mg/mL (217.21 mM)
Ziel HBV
Produkttyp Dye Reagents
Molekulargewicht 460.39 g/mol
CAS 79955-27-4
Synonym 5-Carboxyfluorescein diacetate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.