Learn More
MedChemExpress 7-Aminoactinomycin D
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (78.71 mM; Need ultrasonic) |
| Ziel | HBV |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekulargewicht | 1270.43 g/mol |
| CAS | 7240-37-1 |
| Synonym | 7-AAD |