Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2111LL Natrium- Analysator
Thermo Scientific™ Orion 2111LL Natrium- Analysator für niedrige Natriumkonzentrationen sind die modernsten Analysegeräte für niedrige Natriumkonzentrationen, die Ihre Turbine nicht nur vor schädlichen Natriumkonzentrationen schützen.
965.00 € - 1115.00 €
Especificaciones
Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion™ 2111LL Natrium-Analysator mit geringem Gehalt |
---|
Alertas:
Placed user guide in assets to add to product ad. The current item on Resource page as a user guide is a datasheet and needs to be moved to datasheet.
Código de producto | Marca | Beschreibung | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Beschreibung | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12780147
|
Thermo Scientific™
210048 |
ROSS natriumsensitive Halbzellenelektrode zur Verwendung mit 2111LL-Analysator |
1115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12790147
|
Thermo Scientific™
210058 |
Referenzelektrode Halbzelle; zur Verwendung mit 2111LL Analysator |
965.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Descripción
Thermo Scientific™ Orion 2111LL Natrium- Analysator für niedrige Natriumkonzentrationen sind die modernsten Analysegeräte für niedrige Natriumkonzentrationen, die Ihre Turbine nicht nur vor schädlichen Natriumkonzentrationen schützen.
Diese Analysegeräte sind die einfachsten und anwenderfreundlichsten Natrium-Analysatoren, mit denen Sie je gearbeitet haben, die nächste Generation des Natriumschutzes.
- Turbinenschutz mit Natrium leicht gemacht
- Einfache schrittweise Anleitung
- Weniger gefährliche Abfälle
- Extrem niedriger Messwert
- Schnelle Reaktion und driftbeständig dank der patentierten Orion™ ROSS Ultra™-Elektrodentechnologie Dank der rollenden Benutzerschnittstelle mit schrittweisen Anleitungen einfach von mehreren Benutzern anzuwenden Einfach abzulesendes, hintergrundbeleuchtetes Display Keine beweglichen Teile mit pumpenlosem passiven Diffusionsreagenziensystem
- Schnelle Reaktion auf Änderungen und extrem niedrige Messwerte mit der neuen, patentierten Durchflusszelle
- Schnelle Installation und Einrichtung
- Verbrauchsmaterialien- Kit für ein Jahr, Kat. Nr. 211192
- Reagenz, Kat. Nr. 211190
- Diffusionsschlauch, Kat. Nr. 211194
- Kalibrier- Kit, Kat. Nr. 181148
- Kalibrierstandards, Kat. Nr. 181140
- Natriumelektrode, Kat. Nr. 210048
- Referenzelektrode, Kat. Nr. 210058
- Fülllösung für Referenzelektrode, Kat. Nr. 150072
Especificaciones
Orion™ 2111LL Natrium-Analysator mit geringem Gehalt |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.