Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8-HPLC-Säulen
Erzielen Sie eine außergewöhnliche Leistung und maximale Auflösung für die Umkehrphasen-Trennung von Analyten mit mäßiger Hydrophobizität.
179.43 € - 878.64 €
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 300 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L7 |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11371773
|
Thermo Scientific™
059134 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm | Analysesäule |
467.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11391773
|
Thermo Scientific™
059136 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm | Analysesäule |
677.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11311783
|
Thermo Scientific™
059138 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm | Analysesäule |
467.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11321783
|
Thermo Scientific™
059139 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm | Analysesäule |
604.29 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11331783
|
Thermo Scientific™
059140 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm | Analysesäule |
677.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11341783
|
Thermo Scientific™
059141 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm | Analysesäule |
734.93 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11391983
|
Thermo Scientific™
072617 |
2,2 μm | 2,1 mm | 150 mm | Analysesäule |
878.64 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11381983
|
Thermo Scientific™
072616 |
2,2 μm | 2,1 mm | 100 mm | Analysesäule |
849.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11361973
|
Thermo Scientific™
071979 |
5 μm | 3 mm | 10 mm | Vorsäulenkartusche, 2/Packung |
237.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11311923
|
Thermo Scientific™
069696 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm | Vorsäulenkartusche, 2/Packung |
179.43 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11331733
|
Thermo Scientific™
069688 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm | Vorsäulenkartusche, 2/Packung |
237.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11371903
|
Thermo Scientific™
068970 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm | Analysesäule |
764.03 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11351763
|
Thermo Scientific™
059122 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm | Analysesäule |
503.57 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11361763
|
Thermo Scientific™
059123 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm | Analysesäule |
677.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11371763
|
Thermo Scientific™
059124 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm | Analysesäule |
764.03 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11301773
|
Thermo Scientific™
059127 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm | Analysesäule |
764.03 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11371983
|
Thermo Scientific™
072615 |
2,2 μm | 2.1 mm | 50 mm | Analysesäule |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11361983
|
Thermo Scientific™
072614 |
2,2 μm | 2,1 mm | 30 mm | Analysesäule |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11321993
|
Thermo Scientific™
072620 |
2,2 μm | 3 mm | 100 mm | Analysesäule |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11301783
|
Thermo Scientific™
059137 |
5 μm | 2.1 mm | 250 mm | Analysesäule |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11381763
|
Thermo Scientific™
059125 |
3 μm | 4.6 mm | 50 mm | Analysesäule |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11391763
|
Thermo Scientific™
059126 |
3 μm | 4.6 mm | 100 mm | Analysesäule |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11322073
|
Thermo Scientific™
074811 |
2,2 μm | 2.1 mm | 250 mm | Analysesäule |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8-LC-Säulen für die Umkehrphasentrennung von Analyten mit mäßigen hydrophoben Eigenschaften. Diese leistungsstarken Säulen bieten eine ähnliche Selektivität wie die Acclaim 120 C18-Säulen, mit einer vorhersehbaren Elutionsreihenfolge, aber geringerer Retention. Verbindungen werden schneller eluiert, sodass Trennungen rascher vollzogen werden. Die einzigartige Chemie der dicht gebundenen C8-Liganden auf einem hochreinen, sphärischen, porösen Silika-Substrat verleiht den Acclaim 120 C8-Säulen eine hervorragende Effizienz.
Umkehrphasensäulen mit hoher Leistungsfähigkeit für die Trennung kleiner Moleküle- Niedrige Silanol-Aktivität sorgt für hervorragende Peakformen
- Reproduzierbare Leistung von Säule zu Säule
- Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
- Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 8
- Erhältlich in Partikelgrößen von 2,2, 3 und 5 μm, mit Durchmessern von 4,6, 3,0 und 2,1 mm und mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
- Auch erhältlich im 2,2-µm-RSLC-Format für zuverlässige und schnelle Trennungen
Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden an. Diese Säulen auf Silikabasis mit fortschrittlichen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Ein breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich der üblichen C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren steht zur Verfügung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
- Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spezifikation
2 bis 8 | |
300 m²/g | |
L7 | |
11 % | |
Ja |
120 Å | |
60 °C | |
C8 | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.