Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC-HPLC-Säulen
Verstärkte Retention polarer und hydrophiler Analyte mit Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC-LC-Säulen.
507.44 € - 970.75 €
Spezifikation
Max. Druck | 14500 psi (1000 bar) |
---|---|
Partikelform | Spherical Solid Core |
Partikelgröße | 2,6 μm |
pH | 2 to 8 |
Porengröße | 80 Å |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11357511
|
Thermo Scientific™
17526-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
718.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11387511
|
Thermo Scientific™
17526-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
842.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11317521
|
Thermo Scientific™
17526-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
970.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11327521
|
Thermo Scientific™
17526-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
970.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11337521
|
Thermo Scientific™
17526-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
970.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11617721
|
Thermo Scientific™
17526-014005 |
2,6 μm | 4,6 mm | 10 mm |
547.20 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11607721
|
Thermo Scientific™
17526-013005 |
2,6 μm | 3 mm | 10 mm |
507.44 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11697711
|
Thermo Scientific™
17526-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
507.44 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11377511
|
Thermo Scientific™
17526-054630 |
2,6 μm | 4.6 mm | 50 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11327511
|
Thermo Scientific™
17526-032130 |
2,6 μm | 2.1 mm | 30 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11397511
|
Thermo Scientific™
17526-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11307521
|
Thermo Scientific™
17526-104630 |
2,6 μm | 4.6 mm | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11367511
|
Thermo Scientific™
17526-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Verstärkte Retention polarer und hydrophiler Analyte mit Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC-LC-Säulen. Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore™ Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.
- Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
- Durch niedrigeren Rückdruck keine UHPLC erforderlich
- Verstärkte Retention polarer und hydrophiler Analyten
- Alternative Selektivität bis C18 ohne Ionenpaar oder Derivatisierung
- Verbesserte Empfindlichkeit bei MS-Detektion
Bestellinformationen:
Weitere anwenderspezifische Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
Silica | |
Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica | |
Normal Phase and HILIC |
Spherical Solid Core | |
2 to 8 | |
130 m²/g | |
L3 | |
Accucore | |
Mixed Mode |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.