Learn More
Invitrogen™ Anza™ 17 KpnI
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Marke: Invitrogen™ IVGN0178
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beinhaltet: Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Puffer
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.• Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
• Ein Aufschlussprotokoll für alle DNA-Arten
• Vollständiger Verdau in 15 min
• Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Zertifizierungen
CoA
Spezifikation
1,5 ml Anza 17 KpnI 3 ml Anza Puffer (10x) 3 ml Anza Rot-Puffer (10x) Bei -20°C lagern. |
|
Nicht empfindlich für Dcm-Methylierung, Dam-Methylierung und CpG-Methylierung, Dam-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer | |
37°C | |
15.000 E | |
Herkömmliches Klonen |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Kpn I | |
Nein | |
Nein | |
Restriktionsenzymklonsystem | |
Anza™ |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.