Learn More
Nabertherm™ Veraschungsofen LV 3/11
Speziell für Veraschungsprozesse im Labor bis 1.050 °C.Zu den Anwendungen gehören die Bestimmung des Glühverlustes sowie die Veraschung von Lebensmitteln und Kunststoffen für die anschließende Stoffanalyse.Ein spezielles Frischluft- und Abluftsystem sorgt dafür, dass die Luft sechsmal pro Minute ausgetauscht wird.
3210.00 € - 3880.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 3 L |
---|---|
Temperatur (metrisch) | Bis zu 1100 °C |
Typ | Ofen |
Temperaturgleichförmigkeit | ± 10 °C |
Abmessungen (T x B x H) innen | 140 x 160 x 100 mm |
Produktcode | Marke | Reglertyp | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Reglertyp | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17367999
|
Nabertherm™
LV034H1LN1 |
Gehäuse B510 | Hubtür |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17387999
|
Nabertherm™
LV034K1LN1 |
Gehäuse B510 | Klapptür |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17397999
|
Nabertherm™
LV034K1ON1 |
Gehäuse C550 | Klapptür |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Die einströmende Luft wird vorgewärmt, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten
- Temperaturkonstanz nach DIN 17052-1 bis ±10 °C im definierten leeren Arbeitsbereich (ab 550 °C)
- Geeignet für viele genormte Veraschungsprozesse nach ISO, ASTM, EN und DIN
- Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen sind gegen Dämpfe/Spritzer geschützt und leicht austauschbar
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
- Die Hubtür (LVT) weist die heiße Oberfläche vom Anwender ab
- Die Klapptür (LV) kann als Arbeitsplattform verwendet werden
- Luftaustausch von mehr als 6-mal pro Minute
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
Zusatzausstattung
- Ladewagen mit festen oder perforierten Blechen zum Beladen des Ofens in verschiedenen Ebenen, einschließlich Halterungen zum Einsetzen/Herausnehmen der Bleche
- Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
- Ladegestell mit geschlossenen oder perforierten Blechen zum Beladen des Ofens in zwei Ebenen, mit Halterung zum Einsetzen/Herausnehmen der Bleche bis zu einer max. Temperatur von 800 °C
Spezifikation
3 L | |
Ofen | |
140 x 160 x 100 mm | |
20 kg | |
220/240 V | |
50/60 Hz |
Bis zu 1100 °C | |
± 10 °C | |
360 x 385 x 735 mm | |
Einzelphase | |
1,2 kW |