Learn More
Brady™ Endlos-Vinylband für die Drucker BBP3X/S3XXX/i3300
Labels constructed of B-7569 Vinyl for indoor/outdoor use.
125.00 € - 281.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Material | Vinyl (B-7569) |
Print Technology | Wärmeübertragung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100 |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15402913
|
Brady™
120923 |
Weiß | 30 m x 75 mm |
250.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15645937
|
Brady™
120903 |
Schwarz | 30 m x 101 mm |
281.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15793539
|
Brady™
120907 |
Blau | 30 m x 101 mm |
281.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15843975
|
Brady™
120913 |
Orange | 30 m x 29 mm |
125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15961001
|
Brady™
120924 |
Weiß | 30 m x 101 mm |
281.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- B-7569 eignet sich optimal für die Gebäudekennzeichnung im Innen- und Außenbereich, beispielsweise für 5S-Etiketten, Sicherheits- und Warnetiketten, Rohrmarkierer sowie Etiketten für Geräte und für einen visuellen Arbeitsplatz
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl | |
Vinyl (B-7569) | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100 |
Glanz | |
Wärmeübertragung |