Learn More
BD PBX Calcium-Assay-Kits
Für die homogene Messung intrazellulärer Calciumveränderungen
Marke:  BD 640175
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.48200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15896279
  • 1405.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: Calcium-Indikator, 10x PBX-Signalverstärker
Beschreibung
Beschreibung
  • Umfasst einen Schritt für die Zugabe von Farbstoffen
  • Waschen nicht erforderlich
  • Ermöglicht eine einfache Implementierung in Umgebungen mit hohem Durchsatz
  • Probenecid, ein Standardinhibitor für den unspezifischen Anionentransport, ist für die Farbstoffbeladung nicht erforderlich
  • Kann die Retention des Farbstoffs in Zellen verbessern
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
1 Fläschchen Kalziumindikator ,10 ml PBX-Signalverstärker (10x, gefriergetrocknet), 90 ml Kalzium-Assaypuffer 1x
PBX Calcium-Assay-Kits
Für die homogene Messung intrazellulärer Calciumveränderungen
10 Präparate
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke