Learn More
IKA™ Borosilicate Glass Evaporating Flask For RV 10.86 Rotationsverdampfer
Marke: IKA™ 0003740700
166.27 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.73800kg
Spezifikation
Borosilikatglas | |
RV 10,86 Rotationsverdampfer | |
3000 mL |
Verdampferkolben | |
Je 1 |