missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Borosilicate Glass Evaporating Flask For RV 10.86 Rotationsverdampfer
42.00 € - 201.00 €
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11855922
|
IKA™
0003740700 |
3000 mL |
201.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11805932
|
IKA™
0003741200 |
50 mL |
42.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Verdampferkolben | |
Je 1 |