Learn More
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Pumpenschläuche (Großpackung)
Praktisch und kostengünstig
905.00 € - 2135.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Von der FDA zugelassen |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | C-Flex |
Gesamtlänge (metrisch) | 7,6 m |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11896783
|
Masterflex™
06436-14 |
14 |
905.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11836793
|
Masterflex™
06436-24 |
24 |
2135.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11806793
|
Masterflex™
06436-25 |
25 |
1535.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11846793
|
Masterflex™
06436-35 |
35 |
1410.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11856793
|
Masterflex™
06436-36 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Die Biokompatibilität von Silikon mit einer ähnlichen chemischen Beständigkeit wie Tygon™
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Sehr geringe Proteinbindung
- Heißsiegelfähig, schweißbar
- Kostengünstiges Schlauchmaterial
- Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
- Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, lichtundurchlässig, weiß
- Dieses Schlauchmaterial wird als Großpackung in praktischen Kartons geliefert, die (je nach Schlauchgröße) bis zu 20 versiegelte Beutel mit Schläuchen enthalten.
- Die Großpackung der Schläuche macht Einzelkartons überflüssig, beschleunigt das Auspacken und spart Ihnen Geld für den Versand.
- Die Schläuche werden in Beuteln mit jeweils 25 ft Länge geliefert.
Spezifikation
Von der FDA zugelassen | |
C-Flex | |
-40 °C | |
100 °C |
Ja | |
7,6 m | |
Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung |