Learn More
CD70 Mouse anti-Human, PE, Clone: KI-24, BD
Mouse Monoclonal Antibody
183.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | CD70 |
---|---|
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | PE |
Wirtsspezies | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15801489
|
BD Biosciences
561935 |
25 Tests |
183.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15888468
|
BD Biosciences
555835 |
100 Tests |
510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Ki-24 monoclonal antibody specifically binds to human CD70. CD70 is a type II transmembrane glycoprotein and member of the TNF Superfamily. CD70 is also known as Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7 (TNFSF7), CD27 ligand (CD27-L, CD27L, CD27LG), and KI-24 antigen. The CD70 antigen immunoprecipitates as five bands (50, 70, 90, 100 and 160 kDa) under non-reducing conditions. CD70 is strongly expressed on Reed-Sternberg cells, some activated T or B cells and Epstein Barr Virus (EBV)-positive lymphoblastoid cell lines. CD70 plays roles in the activation, proliferation and differentiation of B cells and T cells including the enhanced production of cytotoxic T cells.
Spezifikation
CD70 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG3 κ | |
Affinity Purified |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.