Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Zellkultur-Platten mit mehreren Wells für Suspensionskulturen
In automatisierten Systemen verwendbar. Greiner Bio-One CELLSTAR™ Zellkulturplatten mit mehreren Wells für Suspensionskulturen werden für verankerungsabhängige Zelllinien verwendet.
477.12 € - 3075.00 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Durchsichtig |
---|---|
Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
Verschlussmaterial | Polystyrol |
Bodenform | Flach |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10070282
|
Greiner Bio-One
657185 |
16 ml |
477.12 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10156610
|
Greiner Bio-One
662102 |
3,3 ml (Well) |
488.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10345791
|
Greiner Bio-One
665102 |
6,5 ml |
482.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10632672
|
Greiner Bio-One
677102 |
1,7 ml |
645.41 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10234382
|
Greiner Bio-One
662102 |
3,3 ml (Well) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Aus transparentem reinem Polystyrol gefertigt
- Geringe Hintergrundfluoreszenz
- Einzelposition-Abdeckungen, um Kreuzkontamination zu verhindern
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Mit hydrophober Oberfläche für Suspensionskulturen und Hybridomzellen
Serviceplan
Nein
Garantie
Nein
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Polystyrol | |
Steril | |
Deckel | |
1 | |
127,76 mm | |
19 mm |
Inklusive Verschluss | |
Flach | |
Rechteckig | |
Multi-Well-Platte | |
100 | |
127,8 x 85,5 x 16,5 mm | |
85,48 mm |