Learn More
Fisherbrand™ Cellulosestopfen
Für Flaschen, Erlenmeyerkolben und Reagenzgläser.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Luftdurchlässig
- Sterilisierbar bis maximal 200 °C
- Einmalige Verwendung
Spezifikation
Ja | |
Stopfen | |
12 mm | |
1000PK | |
200 °C |
Steril | |
Messbecher, Erlenmeyerkolben, Röhrchen und verschiedene Flaschenarten | |
12 mm | |
Cellulosefasern | |
42 mm |