Learn More
Fisherbrand™ Cellulosestopfen
Für Flaschen, Erlenmeyerkolben und Reagenzgläser.
43.05 € - 505.00 €
Spezifikation
Material | Zellulose-Faser |
---|---|
Produkttyp | Stopfen |
Sterilität | Steril |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messbecher, Erlenmeyerkolben, Röhrchen und verschiedene Flaschenarten |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Diameter (Metric) Bottom | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Diameter (Metric) Bottom | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11768523
|
Fisherbrand™
|
30mm | 19 mm |
307.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11798523
|
Fisherbrand™
|
60mm | 27 mm |
219.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11708533
|
Fisherbrand™
|
60mm | 29 mm |
239.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11778513
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 8 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11760096
|
Fisherbrand™
|
37 mm | 12 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11748533
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 9 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11788513
|
Fisherbrand™
|
37 mm | 10 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11758533
|
Fisherbrand™
|
42 mm | 12 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11770096
|
Fisherbrand™
|
32 mm | 12 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11798513
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 15 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11708523
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 16 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11748513
|
Fisherbrand™
|
32 mm | 13 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11768513
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 7 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11758523
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 18 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11778523
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 23 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11784506
|
Fisherbrand™
|
43 mm | 24 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11788523
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 27 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11794506
|
Fisherbrand™
|
63 mm | 28 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11740096
|
Fisherbrand™
|
32 mm | 11 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11750096
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 11 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11728533
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 30 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11718533
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 35 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11738533
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 35 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11720015
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 37 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11721666
|
Fisherbrand™
|
65 mm | 40 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11730096
|
Fisherbrand™
|
11 mm | 6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11758513
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 6.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Luftdurchlässig
- Sterilisierbar bis maximal 200 °C
- Einmalige Verwendung
Spezifikation
Zellulose-Faser | |
Steril | |
Messbecher, Erlenmeyerkolben, Röhrchen und verschiedene Flaschenarten |
Stopfen | |
Ja | |
200 ° °C |