Learn More
DWK Life Sciences Kugelschliffklammer, mit Festellschraube, aus rostfreiem Stahl
Kugelschliffklammer mit zusätzlicher Arretiermöglichkeit.
9.86 € - 645.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sicherung von Kugelschliffverbindungen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherung von Kugelschliffverbindungen |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15854678
|
DWK Life Sciences
286334802 |
S 51 |
451.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15844678
|
DWK Life Sciences
286334605 |
S 40 und S 41 |
620.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15864678
|
DWK Life Sciences
286335001 |
S 64 |
298.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15921571
|
DWK Life Sciences
286333009 |
S 13 |
645.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10141781
|
DWK Life Sciences
286333403 |
S 19 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10623982
|
DWK Life Sciences
286334202 |
S 35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10409342
|
DWK Life Sciences
286333806 |
S 29 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Die Kugelschliffklammer mit Feststellschraube ermöglicht eine sehr sichere Verbindung durch zusätzliches Arretieren mit der Feststellschraube.- Die Feststellschraube ermöglicht eine sehr sichere Verbindung durch ein zusätzliches Arretieren
- Hervorragende Formstabilität verglichen mit herkömmlichen Drahtklammern
Spezifikation
Edelstahl | |
Sicherung von Kugelschliffverbindungen | |
Sicherung von Kugelschliffverbindungen |