Learn More
Fisherbrand™ Kamm 1.5 mm
Hergestellt nach den höchsten Standards. Fisherbrand™ Comb 1.5 mm wird mit Elektrophoresesystemen verwendet.
63.70 € - 72.55 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vertikale Gelelektrophorese |
---|---|
Dicke (metrisch) Zähne | 1.5 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11744296
|
Fisherbrand™
|
48 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11724296
|
Fisherbrand™
|
24 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11789675
|
Fisherbrand™
|
10 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit vertikalen Elektrophoresesystemen
Spezifikation
Vertikale Gelelektrophorese | |
1.5 mm |