Learn More
Corning™ Vormontierte Einweg-Spinnerflaschen für geschlossene Systemlösungen
Dank der gebrauchsfertigen Konstruktion mit Rührer und integriertem Magnet entfällt die zeitaufwändige Montage oder Reinigung und Wiedermontage
2513.77 € - 2524.59 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Verschlussmaterial | HDPE |
Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 3,9 cm |
Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss | 5,4 cm |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10628663
|
Corning™
3569 |
1 l | Ein aseptischer Anschluss, montiert an einem Seitenarm, 0,125 in. I.D. C-Flex männlicher Luer-Lock |
2513.77 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11343725
|
Corning™
3579 |
3 l | Ein aseptischer Anschluss, montiert an einem Seitenarm, 0,125 in. I.D. C-Flex männlicher Luer-Lock |
2524.59 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15232229
|
Corning™
3546 |
1 l | Ein an einem Seitenarm montierter aseptischer Anschluss, 0,25 in. I.D. C-Flex medical grade |
2513.77 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15282229
|
Corning™
3559 |
3 l | Ein an einem Seitenarm montierter aseptischer Anschluss, 0,25 in. I.D. C-Flex medical grade |
2524.59 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ein aseptischer Verbinder ist an einem Seitenarm vormontiert
- Der andere Seitenarm verfügt über einen flachen Deckel
- Gefäß und Flügelrad sind aus USP Klasse VI-und ISO 10993-18-konformen Material hergestellt
- Höchstes Sterilitätssicherheitsniveau (SAL) von 10–6
- In einem Reinraum der Klasse 10,000 montiert
- Gammabestrahlt
- Haltbarkeit 24 Monate ab Herstellungsdatum
Compliance
Entspricht USP XXIV: 71Bakteriostase, Fungistase und Sterilitätsnormen.
Spezifikation
Orange | |
3,9 cm | |
Polystyrol | |
45° | |
GL 45 | |
Steril | |
45 mm (ca.) |
HDPE | |
5,4 cm | |
1/Packung | |
2 | |
Ja | |
Schraubkappe |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.