Learn More
MedChemExpress Crystal Violet
Artikelnummer. 16460878
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16460878 5 g 5 Gramm
16468448 10 g -
2 options
Artikelnummer. 16460878
Marke: MedChemExpress HYB0324A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Crystal violet (Basic Violet 3) is a triarylmethane dye. Crystal Violet (Gentian Violet) has antiviral effects against H1N1 and also has prominent bactericidal activities.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Menge 5 g
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : ≥ 100 mg/mL (245.11 mM) ∣ H2O : 5 mg/mL (12.26 mM; Need ultrasonic)
Ziel HBV
Produkttyp Dye Reagents
Molekulargewicht 407.98 g/mol
CAS 548-62-9
Synonym Basic Violet 3 ∣ Gentian Violet ∣ Methyl Violet 10B