Learn More
KNF™ Membran-Vakuumpumpensystem SR 820/840 G.
Aufgrund der hohen Dampf- und Kondensatverträglichkeit eignet sich dieses Membran-Vakuumpumpensystem SR 820/840 G hervorragend für extrem korrosive Gase und Dämpfe.
2557.00 € - 2957.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum | 6 mbar (abs.) |
---|---|
Regelung | Integrierte Drehzahlregelung |
Motortyp | BLDC |
Enthält | Membran-Vakuumpumpe, Grundplatte und zwei Abscheiderkolben |
Material | TFM™ PTFE |
Produktcode | Marke | Flussrate | Modell | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Modell | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17318719
|
KNF™
325236/313452 |
20 LPM | SR820G. | 260 x 282 x 234 mm |
2557.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17338719
|
KNF™
325240/315994 |
34 LPM | SR840G. | 274 x 340 x 416 mm |
2957.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Vakuumsystem bestehend aus chemisch beständiger Membran-Vakuumpumpe, Grundplatte und zwei Abscheiderkolben auf Saug- und Druckseite
- Modular erweiterbar
- 100 % ölfreie und damit reine Übertragung, Evakuierung und Kompression von Gasen
- Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit
- Ideal für extrem aggressive, korrosive Gase und Dämpfe
- Integriertes Gasballastventil
- 3-farbige Statusanzeige für Betrieb, Standby und Fehler
- Integrierte Drehzahlregelung
- Umweltfreundlich
Spezifikation
6 mbar (abs.) | |
BLDC | |
TFM™ PTFE | |
50/60 Hz | |
IP30. | |
Ölfreier Betrieb | |
0,1 bar Messstab | |
1 System |
Integrierte Drehzahlregelung | |
Membran-Vakuumpumpe, Grundplatte und zwei Abscheiderkolben | |
EU, UK | |
Membran-Vakuumpumpe | |
2 | |
2 | |
100/240 V |