Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Glasstopfen, Braun, mit Normschliff, achteckig
Brauner, geschliffener DURAN™ Glasstopfen.
Brand: DWK Life Sciences 216270404
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Description
Halbhohe oder massive braune DURAN™ Glasstopfen können zum Verschließen von Glaswaren wie Kolben, Scheidetrichter oder Reagenzflaschen mit Schliffhals verwendet werden. Der Standard-Kegelschliff bildet eine dichte, auslaufsichere Abdichtung. Verwenden Sie Fett für Heiz- oder Vakuumanwendungen. Mit achteckigem Kopf. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen einen Temperaturunterschied von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen kleben bleiben!- UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
- Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
- Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Achteckig
Specifications
Fest | |
10 St./Packung | |
ST 12/21 |
Lagerung von lichtempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern; Lagerung von pharmazeutischen Wirkstoffen; Versiegeln von Laborglaswaren wie Kolben, Reagenzflaschen und Mischzylindern | |
Boro 3.3 | |
Nein |