Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Glasstopfen, Braun, mit Normschliff, achteckig
Brauner, geschliffener DURAN™ Glasstopfen.
26.10 € - 141.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nein |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von lichtempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern; Lagerung von pharmazeutischen Wirkstoffen; Versiegeln von Laborglaswaren wie Kolben, Reagenzflaschen und Mischzylindern |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15271779
|
DWK Life Sciences
216270404 |
ST 12/21 |
141.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10050041
|
DWK Life Sciences
216271203 |
ST 45/40 |
26.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Halbhohe oder massive braune DURAN™ Glasstopfen können zum Verschließen von Glaswaren wie Kolben, Scheidetrichter oder Reagenzflaschen mit Schliffhals verwendet werden. Der Standard-Kegelschliff bildet eine dichte, auslaufsichere Abdichtung. Verwenden Sie Fett für Heiz- oder Vakuumanwendungen. Mit achteckigem Kopf. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen einen Temperaturunterschied von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen kleben bleiben!- UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
- Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
- Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Achteckig
Spezifikation
Nein | |
Lagerung von lichtempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern; Lagerung von pharmazeutischen Wirkstoffen; Versiegeln von Laborglaswaren wie Kolben, Reagenzflaschen und Mischzylindern |