Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Glasstopfen, Braun, mit Normschliff, achteckig
Brauner, geschliffener DURAN™ Glasstopfen.
Marke: DWK Life Sciences 216271203
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15300kg
Beschreibung
Halbhohe oder massive braune DURAN™ Glasstopfen können zum Verschließen von Glaswaren wie Kolben, Scheidetrichter oder Reagenzflaschen mit Schliffhals verwendet werden. Der Standard-Kegelschliff bildet eine dichte, auslaufsichere Abdichtung. Verwenden Sie Fett für Heiz- oder Vakuumanwendungen. Mit achteckigem Kopf. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen einen Temperaturunterschied von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen kleben bleiben!- UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
- Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
- Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Achteckig
Spezifikation
Boro 3.3 | |
ST 45/40 | |
Lagerung von lichttempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Lagerung von lufttempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern; Lagerung pharmazeutischer APIs |
Nein | |
Je 1 | |
Teilweise hohl |