Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 75 mm Box Height
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
58.50 € - 71.55 €
Spezifikation
Beschreibung | Seewasserbeständig |
---|---|
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Höhe (metrisch) | 75 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12408140
|
Tenak™
TE11538 |
Boxen (6) |
65.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12428130
|
Tenak™
TE11530 |
Boxen (2) |
58.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12428140
|
Tenak™
TE11540 |
Boxen (7) |
69.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12448130
|
Tenak™
TE11532 |
Boxen (3) |
58.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12448140
|
Tenak™
TE11542 |
Boxen (8) |
71.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12468130
|
Tenak™
TE11534 |
Boxen (4) |
61.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12488130
|
Tenak™
TE11536 |
Boxen (5) |
63.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without standard white cardboard boxes
Spezifikation
Seewasserbeständig | |
Aluminium | |
Tiefkühltruhen | |
75 mm (Box) |