Learn More
Merck Millex™ HPF LCR-Filtereinheit
Unsterile Filter bieten einen höheren Durchsatz für einfachere Filtrationen.
Marke:  Merck SLLGM25NS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10556835
  • 225.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Übersicht über nicht sterile Millex™ HPF-Spritzenfilter
  • HPF Millex enthält zwei verschiedene Medien: Einen graduierten Glasfaser-Vorfilter (10,0 bis 0,7 µm) zum Entfernen größerer Partikel und einen 0,20 oder 0,45 µm-Membranfilter für die Feinfiltration
  • Deutlich höherer Durchsatz als Standardfilter ohne Vorfiltrationsmedien, insbesondere bei der Filterung partikelbeladener Lösungen
  • Für manuellen oder automatisierten Gebrauch
  • Gehäuse aus Polyethylen mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen
Anwendungen:
Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung des Arzneimittels, Automatisierung der Probenvorbereitung, Klärung von Lösungen mit hohem Partikelgehalt
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Ja
PTFE
Nicht steril
Klärung wässriger und organischer Lösungen mit hohem Partikelgehalt
50Pack
45 °C
100 mL
2.1 cm
2,5 cm
Weiblicher Luer-Lok/männlicher Luer-Slip
HDPE
0,2 μm
3.9 cm2
Zwei verschiedene Medien, ein graduierter Vorfilter aus Glasfaser, ein hydrophiler Filter mit PTFE-Membran
113 °F
Millex-HPF/LCR Filtereinheit
0.82 in.
2,5 cm
2.5 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers