Learn More
Merck Millipore Millex™ HPF LCR-Filtereinheit
Unsterile Filter bieten einen höheren Durchsatz für einfachere Filtrationen.
200.00 € - 2743.00 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Verbinder | Weiblicher Luer-Lok/männlicher Luer-Slip |
Durchmesser Membran (metrisch) | 2.5 cm |
Filtrationsfläche | 3.9 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Klärung wässriger und organischer Lösungen mit hohem Partikelgehalt |
Produktcode | Marke | Anz. pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anz. pro Karton | Price | Quantity & Availability | |||||
10627945
|
Merck Millipore
SLLGM25NK |
1000/Packung |
2743.00 €
1000 Stück |
11-02-2021 |
10556835
|
Merck Millipore
SLLGM25NS |
50/Packung |
200.00 €
50 Stück |
10-02-2021 |
Description
Mit zwei unterschiedlichen Filtern: ein gestaffelter Vorfilter aus Glasfaser für die Entfernung größerer Partikel und ein hydrophiler Membranfilter aus PTFE für die Feinfiltration.
- Zwei- bis vier Mal höhere Durchsätze als Spritzenfilter ohne Vorfilter
- Für manuellen oder automatisierten Gebrauch
- Gehäuse aus Polyethylen mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen
- PTFE-Material
- 25 mm
- Nicht steril
- Erhältlich in einer Packung mit 50 oder 1000 Stück
Specifications
Naturfarben | |
2.5 cm | |
Klärung wässriger und organischer Lösungen mit hohem Partikelgehalt | |
Zwei verschiedene Medien, ein graduierter Vorfilter aus Glasfaser, ein hydrophiler Filter mit PTFE-Membran | |
Nicht steril | |
100 ml | |
HDPE | |
Millex™ HPF/LCR Filtereinheit |
Weiblicher Luer-Lok/männlicher Luer-Slip | |
3.9 cm2 | |
2.1 cm | |
PTFE | |
45 °C | |
2.5 cm | |
0.2 μm |