Learn More
Merck Steritop™ sterile Aufsatzfilter für Isolierflaschen
Mit diesem großen Filter mit einem Durchmesser von 7.3 cm filtern und sterilisieren Sie schneller. EMD Millipore™ Steritop™ sterile Isolierflaschenaufsatzfilter sind sterile Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde und einer Porengröße von 0.22 Mikrometern, die in der Vakuumfiltration und Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinen, DNA-Lösungen und Virensuspensionen verwendet werden.
Brand: Merck SCGPS02RE
132.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Netto-Gewicht : 1.69200kg
Description
Mit diesem großen Filter mit einem Durchmesser von 7,3 cm filtern und sterilisieren Sie schneller. Steritop™ sterile Isolierflaschenaufsatzfilter sind sterile Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde und einer Porengröße von 0,22 Mikrometern, die in der Vakuumfiltration und Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinen, DNA-Lösungen und Virensuspensionen verwendet werden.
Das Stericup™ Vakuumfiltrationssystem ist das effizienteste Einwegverfahren für die sterile Medienvorbereitung. Kombiniert eine Steritop™ Filtereinheit mit einem Auffangkolben für die Verarbeitung und Lagerung von Volumina von 150 bis 1.000 ml in einem einzigen, gebrauchsfertigen Format. Das kippfreie, griffige Kolbendesign und das ausgewogene Profil verbessern die Stabilität bei der Filtration in engen Laminarströmungshauben, und die praktische Beschriftung und Verpackung erleichtern das Öffnen und Verfolgen jedes Geräts Der Boden des Auffangkolbens ist leicht versenkt, sodass Sie die mit Kappen verschlossenen Kolben nach der Filtration bequem stapeln können, um wertvollen Platz im Kühlraum maximal zu nutzen. Sie können die Steritop™ Flaschenaufsatzeinheiten auch mit Ihren eigenen sterilen Auffangkolben oder -flaschen verwenden.Merkmale und Vorteile
- Millipore Express™ PLUSPLUS Membran für schnellste Flussraten und geringe Proteinbindung zur Minimierung von Absorption und Proteinverlusten, die sich auf das nachgelagerte Leistungsverhalten und die Kosten auswirken
- Durapore™ Membran für extrem niedrige Proteinbindung für minimale Absorption und Proteinverlust
- Die eng anliegende Verpackung, die leicht zu öffnende Tasche und die praktischen Etikettendesigns machen das Lagern, Öffnen und Verfolgen Ihrer Geräte einfach und effizient
- Der stabile Boden und die einfache Griffkonstruktion des Stericup™ ermöglichen es jedem Anwender, alle Phasen des Arbeitsablaufs in einer Laminarströmungshaube komfortabel durchzuführen
- Der versenkte Boden der Stericup-Empfängerkolben ermöglicht das einfache Stapeln von Kolben in Kühlräumen
Specifications
Durchsichtig mit blauem Adapter | |
Express PLUS™ | |
Polystyrol | |
0,22 μm | |
40 cm2 | |
250 ml-Trichter | |
33 mm-Gewinde | |
113 °F | |
Flaschenaufsatzfilter | |
3,7 in. | |
4,9 in. | |
12,5 cm |
Ja | |
3,3 cm Flaschenhals | |
PES | |
Steril | |
Sterilisation von Gewebekulturmedien und Zusätzen, Proteinlösungen, Virussuspensionen, DNA- und anderen wässrige Lösungen | |
12Pack | |
33 mm-Gewinde | |
45 °C | |
500 mL | |
9.5 cm | |
12,5 cm | |
7.3 cm |