Learn More
Merck Steritop™ sterile Aufsatzfilter für Isolierflaschen
Mit diesem großen Filter mit einem Durchmesser von 7.3 cm filtern und sterilisieren Sie schneller. EMD Millipore™ Steritop™ sterile Isolierflaschenaufsatzfilter sind sterile Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde und einer Porengröße von 0.22 Mikrometern, die in der Vakuumfiltration und Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinen, DNA-Lösungen und Virensuspensionen verwendet werden.
110.00 € - 161.00 €
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Porengröße | 0,22 μm |
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 40 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterilisation von Gewebekulturmedien und Zusätzen, Proteinlösungen, Virussuspensionen, DNA- und anderen wässrige Lösungen |
Produktcode | Marke | Enthält | Material (Membran) | Auslassanschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Material (Membran) | Auslassanschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10379540
|
Merck
SCGPS01RE |
150 ml-Trichter | PES | 33 mm-Gewinde |
110.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10064470
|
Merck
SCGPS05RE |
500 ml-Trichter | PES | 33 mm-Gewinde |
161.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10116430
|
Merck
SCGPS02RE |
250 ml-Trichter | PES | 33 mm-Gewinde |
142.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Mit diesem großen Filter mit einem Durchmesser von 7,3 cm filtern und sterilisieren Sie schneller. Steritop™ sterile Isolierflaschenaufsatzfilter sind sterile Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde und einer Porengröße von 0,22 Mikrometern, die in der Vakuumfiltration und Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinen, DNA-Lösungen und Virensuspensionen verwendet werden.
- Stammzellengetestete Porengröße von 0.22 μm
- Graduierte Trichter aus Polystyrol sind mit Kapazitäten von 150, 250, 500 und 1,000 ml lieferbar
- Gammasterilisiert mit eingelassenem Trichtergewinde zum Erhalt der Sterilität
- Passen auf Flaschen mit Flaschenhalsgrößen von 33 und 45 mm
- Ohne Filtratflasche
- Millipore Express™ Plus Membran aus Polyethersulfon (PES) für einen schnellen Durchfluss und mit niedriger Proteinbindung (die PES-Membran mit einer Porengröße von 0.1 μm ist auch zum Entfernen von Mykoplasma nützlich)
- Die Durapore™ Membran aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) bietet die geringste Proteinbindung
Spezifikation
Polystyrol | |
Steril | |
Sterilisation von Gewebekulturmedien und Zusätzen, Proteinlösungen, Virussuspensionen, DNA- und anderen wässrige Lösungen | |
45 °C | |
12,5 cm |
0,22 μm | |
40 cm2 | |
113 °F | |
4,9 in. | |
7.3 cm |