Learn More
Merck Steritop™ sterile Aufsatzfilter für Isolierflaschen
Mit diesem großen Filter mit einem Durchmesser von 7.3 cm filtern und sterilisieren Sie schneller. EMD Millipore™ Steritop™ sterile Isolierflaschenaufsatzfilter sind sterile Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde und einer Porengröße von 0.22 Mikrometern, die in der Vakuumfiltration und Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinen, DNA-Lösungen und Virensuspensionen verwendet werden.
Marke:  Merck SCGPS01RE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.58000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10379540
  • 110.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesem großen Filter mit einem Durchmesser von 7,3 cm filtern und sterilisieren Sie schneller. Steritop™ sterile Isolierflaschenaufsatzfilter sind sterile Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde und einer Porengröße von 0,22 Mikrometern, die in der Vakuumfiltration und Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinen, DNA-Lösungen und Virensuspensionen verwendet werden.
Das Stericup™ Vakuumfiltrationssystem ist das effizienteste Einwegverfahren für die sterile Medienvorbereitung. Es kombiniert eine Steritop™ Filtereinheit mit einem Auffangkolben für die Verarbeitung und Lagerung von Volumina von 150 bis 1.000 ml in einem einzigen, gebrauchsfertigen Format. Das kippfreie, griffige Kolbendesign und das ausgewogene Profil verbessern die Stabilität bei der Filtration in engen Laminarströmungshauben, und die praktische Beschriftung und Verpackung erleichtern das Öffnen und Verfolgen jedes Geräts Der Boden des Auffangkolbens ist leicht versenkt, sodass Sie die mit Kappen verschlossenen Kolben nach der Filtration bequem stapeln können, um wertvollen Platz im Kühlraum maximal zu nutzen. Sie können die Steritop™ Flaschenaufsatzeinheiten auch mit Ihren eigenen sterilen Auffangkolben oder -flaschen verwenden.
Merkmale und Vorteile
  • Millipore Express™ PLUSPLUS Membran für schnellste Flussraten und geringe Proteinbindung zur Minimierung von Absorption und Proteinverlusten, die sich auf das nachgelagerte Leistungsverhalten und die Kosten auswirken
  • Durapore™ Membran für extrem niedrige Proteinbindung für minimale Absorption und Proteinverlust
  • Die eng anliegende Verpackung, die leicht zu öffnende Tasche und die praktischen Etikettendesigns machen das Lagern, Öffnen und Verfolgen Ihrer Geräte einfach und effizient
  • Der stabile Boden und die einfache Griffkonstruktion des Stericup™ ermöglichen es jedem Anwender, alle Phasen des Arbeitsablaufs in einer Laminarströmungshaube komfortabel durchzuführen
  • Der versenkte Boden der Stericup-Empfängerkolben ermöglicht das einfache Stapeln von Kolben in Kühlräumen
  • Anwendungen
    Sterilisierung wässriger Lösungen (150 ml bis 1 l); Sterilfiltration von Kulturmedien und Puffern mit hochwertigen Proteinen oder kleinen Molekülkomponenten
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig mit blauem Adapter
Express PLUS™
Polystyrol
0,22 μm
40 cm2
150 ml-Trichter
33 mm-Gewinde
113 °F
Flaschenaufsatzfilter
2.9 in.
4,9 in.
12,5 cm
Ja
3,3 cm Flaschenhals
PES
Steril
Sterilisation von Gewebekulturmedien und Zusätzen, Proteinlösungen, Virussuspensionen, DNA- und anderen wässrige Lösungen
12Pack
33 mm-Gewinde
45 °C
250 mL
7.4 cm
12,5 cm
7.3 cm