Learn More
Eutech Eutech™ pH-Pufferbeutel
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden
88.20 € - 88.70 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11563785
|
Thermo Scientific Eutech
01X223102 |
pH 4.01-Puffer-Beutel (NIST-rückführbar), Packung mit 20 x 20 ml-Beuteln |
88.70 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11553785
|
Thermo Scientific Eutech
01X223101 |
pH 7.00-Puffer-Beutel (NIST-rückführbar), Packung mit 20 x 20 ml-Beuteln |
88.70 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15691707
|
Eutech
ECBU4710R |
pH-Puffer-Beutel-Set, pH 4.01, 7.00, 10.01, deionisiertes Wasser, 5 x je 20 ml |
88.20 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Eutech™ pH-Pufferbeutel sind NIST-rückverfolgbare Beutel für schnelle, genaue und bequeme Kalibrierungen. Legen Sie einfach die Elektrode in den Beutel, kalibrieren, spülen und entsorgen Sie den Beutel – kein separater Behälter erforderlich.
Merkmale:
- pH-Pufferbeutel -20 ml
- NIST-konform