Learn More
IDEX Health & Science, LLC FEP Tubing
Constructed with Teflon™ FEP Resin, excellent for use with general low pressure applications
260.00 € - 320.00 €
Spezifikation
Typ | Schläuche für die Chromatographie |
---|---|
Autoklavierbar | Nein |
Farbe | Naturfarben |
Material | FEP |
Maximaler Druck | 34 bar (500 psi) |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13023223
|
IDEX Health & Science, LLC
02015-17 |
2 mm |
260.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
13059862
|
IDEX Health & Science, LLC
02014-79 |
3,2 mm |
320.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Constructed with Teflon™ FEP Resin, this tubing is excellent for use with general low pressure applications. Our FEP tubing is held to extremely tight tolerances and has a lower gas permeability. It is offered in a variety of color tinted options that are translucent, making it easy to identify transfer lines and watch fluids flow. A simple color coding system also allows for quick detection of tubing thru-hole size.
- FEP Tubing
- Natural Color
- Constructed with Teflon™ FEP Resin
- Excellent for use with general low pressure applications
- Held to extremely tight tolerances
- Low gas permeability
Spezifikation
Schläuche für die Chromatographie | |
Naturfarben | |
34 bar (500 psi) |
Nein | |
FEP |