Learn More
Thermo Scientific™ HpyF3I (DdeI) (10 U/l)
Das Restriktionsenzym HpyF3I (DdeI) erkennt C^TNAG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: BstDEI, DdeI).
Marke:  Thermo Scientific™ ER1882
229.76 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00880kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10889710
  • 359.00 € / 2500 Einheiten
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit HpyF3I (DdeI), 1,4% Agarose, 104 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'..C▵T N A G...3'
3'..G A N T▵C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer Tango™: 33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37°C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • HpyF3I wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Kompatible Enden:
  • BbvCI, Bpu10I, Bpu1102I, Eco81I
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
HpyF3I (DdeI)
Ja
Nein
Restriktionsenzym
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x Puffer Tango
37°C
2500 E
Herkömmliches Klonen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation