Learn More
Thermo Scientific™ HpyF3I (DdeI) (10 U/l)
Das Restriktionsenzym HpyF3I (DdeI) erkennt C^TNAG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im Tango-Puffer (Isoschizomere: BstDEI, DdeI).
88.75 € - 359.00 €
Spezifikation
Konzentration | 10 U/μl |
---|---|
Methylierungsempfindlichkeit | Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive |
Enzym | HpyF3I (DdeI) |
Kompatibler Puffer | 10x Puffer Tango |
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10191030
|
Thermo Scientific™
ER1881 |
500 E |
88.75 €
500 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10889710
|
Thermo Scientific™
ER1882 |
2500 E |
359.00 €
2500 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
Lambda-DNA verdaut mit HpyF3I (DdeI), 1,4% Agarose, 104 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Specifications
10 U/μl | |
HpyF3I (DdeI) | |
Ja | |
Nein | |
Herkömmliches Klonen |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
10x Puffer Tango | |
37°C | |
Restriktionsenzym |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.