missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Glasfläschchen
0.85 € - 166.42 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Enthält | Kunststoffschnappverschluss |
Produkttyp | Fläschchen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10053941
|
Hecht Karl™
42783032 |
60mL |
0.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10319311
|
Hecht Karl™
42783004 |
2mL |
166.42 €
690 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Glas | |
Kunststoffschnappverschluss | |
Fläschchen |