Learn More
Hamilton™ Luer-Lock-Adapter für Hamilton™ Ventile
Die Adapter sind für die Verwendung mit Hamilton-Ventilen ausgelegt.
16.00 € - 23.00 €
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10271543
|
Hamilton™
35030 |
Adapter mit männlicher Luer-Lock |
23.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10313033
|
Hamilton™
35031 |
Adapter mit weiblicher Luer-Lock |
16.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Anschlüsse haben einen 1/4 Zoll - 28 UNF-Gewindeanschluss auf der einen Seite und einen Luer-Ansatz (männlich oder weiblich) oder einen Luer-Lock-Anschluss (männlich) auf der anderen Seite.
Spezifikation
1/4-28 Gewinde .059 in. (1.5 mm) |