Learn More
Julabo™ HighTech™ Wärmebadumwälzthermostat
Julabo™ HighTech Umwälzthermostate sind mit Badgefäßen aus Edelstahl ausgestattet, die sowohl für die interne als auch für die externe Temperaturregelung geeignet sind.
4319.70 € - 5304.00 €
Spezifikation
Flussrate | 22 - 26 l/min. |
---|---|
Typ | Umwälzthermostat |
Max. Druck | 0,4 bis 0,7 bar |
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11974808
|
Julabo™
9252526 |
SE-26 | 26 l | 20°C bis 300°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11947468
|
Julabo™
9352512 |
SL-12 | 12 l | 20°C bis 300°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11980278
|
Julabo™
9312504 |
HL-4 | 4.5 L | 20°C bis 250°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11990218
|
Julabo™
9252506 |
SE-6 | 6 l | 20°C bis 300°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11970258
|
Julabo™
9352526 |
SL-26 | 26 l | 20°C bis 300°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11957468
|
Julabo™
9352506 |
SL-6 | 6 l | 20°C bis 300°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Externe Temperatursteuerung in geschlossenen und offenen Systemen
- ICC Temperaturregelung für hohe Präzision
- VFD Komfortanzeige mit gleichzeitiger Anzeige von 3 Temperaturwerten
- Integrierter Programmgeber mit Echtzeituhr
- Leistungsstarke Druck- und Saugpumpe, elektronisch einstellbar
- Automatische Einstellung der Pumpenleistung je nach Viskosität der Flüssigkeit
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Integriertes Kühlelement
Spezifikation
22 - 26 l/min. | |
Umwälzthermostat | |
0,4 bis 0,7 bar |