missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Hoechst 33258

Artikelnummer. 16432717
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16432717 50 mg 50 Milligramm
16416806 100 mg 100 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16432717

Marke: MedChemExpress HY15558

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Hoechst 33258 is a fluorescent dye that emits blue fluorescence when bound to dsDNA.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Menge 50 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 41.67 mg/mL (98.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Molekulargewicht 424.5 g/mol
CAS 23491-44-3
Synonym bisBenzimide H 33258 ∣ H 33258
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.