Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 2
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Molekulargewicht | 422.52 g/mol |
| CAS | 23491-54-5 |