missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Hoechst 33258 analog 2

Artikelnummer. 16486846
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16486846 100 mg 100 Milligramm
16472777 50 mg -
16456698 10 mg 10 Milligramm
16429257 5 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16486846

Marke: MedChemExpress HY15624

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Hoechst 33258 analog 2 are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Menge 100 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Molekulargewicht 422.52 g/mol
CAS 23491-54-5
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.