Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 trihydrochloride
Artikelnummer. 16442717
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16442717 50 mg 50 Milligramm
16426806 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16442717 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY15558A50mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Hoechst 33258 trihydrochloride is a fluorescent dyes, which can be used as a cell dye for DNA.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Menge 50 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : ≥ 72.85 mg/mL (136.45 mM)
Molekulargewicht 533.88 g/mol
CAS 23491-45-4
Synonym bisBenzimide H 33258 trihydrochloride ∣ H 33258 trihydrochloride