missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Hoechst 33342 trihydrochloride

Artikelnummer. 16462717
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16462717 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16462717 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY15559A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Hoechst 33342 trihydrochloride is a membrane permeant blue fluorescent DNA stain.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Menge 50 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : ≥ 46 mg/mL (81.86 mM) ∣ H2O : ≥ 5.6 mg/mL (9.97 mM)
Molekulargewicht 561.93 g/mol
CAS 875756-97-1
Synonym bisBenzimide H 33342 trihydrochloride ∣ HOE 33342 trihydrochloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.