Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Plug ESD S1P Schuhe
89.40 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/2000, Klasse 2, EC-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S1P SRC, EN 61340-4-3:2001 |
---|---|
Verschlusstyp | Klettbandstreifen |
Fußbettmaterial | Polyurethan mit doppelter Dichte |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Mikroelektronik, Halbleiter und gedruckte Schaltungen |
Material | Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15322780
|
Honeywell™
6246134-43/7 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15362770
|
Honeywell™
6246134-39/7 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
ISO 9001/2000, Klasse 2, EC-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S1P SRC, EN 61340-4-3:2001 | |
Polyurethan mit doppelter Dichte | |
Leder | |
Polyurethan mit doppelter Dichte | |
Gegen Säuren und Laugen, Wasser, Abrieb, Abrutschen | |
Plug ESD S1P Schuhe |
Klettbandstreifen | |
Für Mikroelektronik, Halbleiter und gedruckte Schaltungen | |
Gewährleistet einfache Arbeit und Flexibilität, absorbiert Stöße und schützt vor Temperaturänderungen. | |
Stecker | |
Ja |