Learn More
Abnova™ Human GDI2 Full-length ORF (AAH05145.1, 1 a.a. - 445 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH05145.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 2665 |
Molekulargewicht | 74.69kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16185411
|
Abnova™
H00002665-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16175411
|
Abnova™
H00002665-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
GDP dissociation inhibitors are proteins that regulate the GDP-GTP exchange reaction of members of the rab family, small GTP-binding proteins of the ras superfamily, that are involved in vesicular trafficking of molecules between cellular organelles. GDIs slow the rate of dissociation of GDP from rab proteins and release GDP from membrane-bound rabs. GDI2 is ubiquitously expressed. The GDI2 gene contains many repetitive elements indicating that it may be prone to inversion/deletion rearrangements. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESASITPLEDLYKRFKIPGSPPESMERGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVTEGSFVYKGGKIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFEGIDPKKTTMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCYETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLGAIYGGTYMLNKPIEEIIVQNGKVIGVKSEGEIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISFAHNVAAQGKYIAIVSTTVETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLLVPKDLGTESQIFISRTYDATTHFETTCDDIKNIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGEDSpezifikation
AAH05145.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
74.69kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MNEEYDVIVLGTGLTECILSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESASITPLEDLYKRFKIPGSPPESMERGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVTEGSFVYKGGKIYKVPSTEAEALASSLMGLFEKRRFRKFLVYVANFDEKDPRTFEGIDPKKTTMRDVYKKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCYETINRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLGAIYGGTYMLNKPIEEIIVQNGKVIGVKSEGEIARCKQLICDPSYVKDRVEKVGQVIRVICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISFAHNVAAQGKYIAIVSTTVETKEPEKEIRPALELLEPIEQKFVSISDLLVPKDLGTESQIFISRTYDATTHFETTCDDIKNIYKRMTGSEFDFEEMKRKKNDIYGED | |
RUO | |
GDI2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
2665 | |
GDI2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ16452/FLJ37352/RABGDIB | |
GDI2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |